Merck
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I)-sulfid
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Au2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
SMILES String
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
InChIKey
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)