Merck
394661
Sigma-Aldrich
α,2-Dimethylstyrol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)c1ccccc1C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)