Merck
393967
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Octin-3-ol
99%
Größe auswählen
1 G
CHF 105.00
CHF 105.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 105.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 105.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChIKey
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)