Wichtige Dokumente
392499
4-Iod-o-xylol
99%
Synonym(e):
1-Iod-3,4-dimethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.603 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.633 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(I)cc1C
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?