Merck
391735
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-benzotriazol
98%
Synonym(e):
6-(Trifluormethyl)-HOBT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.12
Beilstein:
614848
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Anwendung
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 557-557 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)