Merck
390577
Sigma-Aldrich
Dichlor-bis-(trimethylsilyl)-methan
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]2CCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
117 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)