Merck
389595
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenylpyrazol-4-carbonitril
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-137 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C#N
InChI
1S/C10H8N4/c11-6-8-7-13-14(10(8)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7H,12H2
InChIKey
MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)