388726
Polybutene
average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~2,300 by VPO
Zusammensetzung
isobutylene, >90%
Brechungsindex
n20/D 1.504
Viskosität
4,000-4,400 cSt(99 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg −64.9 °C
pour point (ASTM D 97) +18 °C
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
InChIKey
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves