Wichtige Dokumente
385484
Stearinsäure-(4-hydroxyanilid)
technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16CONHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)