Wichtige Dokumente
384321
Propargylchlorid -Lösung
70 wt. % in toluene
Synonym(e):
3-Chlor-1-propin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
70 wt. % in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.456
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChIKey
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F
Flammpunkt (°C)
19 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?