Wichtige Dokumente
383643
Ethyl-5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolcarboxylat Natriumsalz Hydrat
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
276-277 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
[Na+].[H]O[H].CCOC(=O)c1c(C)noc1[O-]
InChI
1S/C7H9NO4.Na.H2O/c1-3-11-6(9)5-4(2)8-12-7(5)10;;/h10H,3H2,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
FUQGYGTVHBHPSD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)