Merck
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosansäure
purum, ≥97.0% (H-NMR)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H39NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (H-NMR)
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChIKey
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.