Merck
381047
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-methylcyclopentadienylmolybdän, dimer
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Mo2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
InChIKey
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)