Wichtige Dokumente
381004
Chromocen
95%
Synonym(e):
Di(cyclopentadienyl)-chrom(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
- Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
- Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?