Merck
379484
Sigma-Aldrich
Natriumbenzyloxid -Lösung
1.0 M in benzyl alcohol
Synonym(e):
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2ONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in benzyl alcohol
bp
203-205 °C
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChIKey
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)