Wichtige Dokumente
377325
N-[Bis(methylthio)methylen]glycinmethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
Dichte
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
InChIKey
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?