37640
2,8-Chinolindiol
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,8-Dihydroxy-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~290 °C (dec.)
SMILES String
Oc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
InChIKey
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Procaterol
- Indacaterol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable