374148
N-tert-Butylisopropylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Dichte
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8-7(3,4)5/h6,8H,1-5H3
InChIKey
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter