Merck
372641
Sigma-Aldrich
Nickelphosphid
−100 mesh, 98%
About This Item
Lineare Formel:
Ni2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
InChIKey
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges