Merck
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethyliden-bis-(4,6-di-tert.-butyl-phenol)
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.69
Beilstein:
4720936
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
SMILES String
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
InChIKey
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Antioxidant
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)