Wichtige Dokumente
372110
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
InChIKey
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)