Wichtige Dokumente
371270
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanon
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChIKey
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)