Merck
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluor-4′-(trifluormethyl)-acetophenon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4F6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
InChIKey
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)