Merck
370592
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluormethoxy)-acetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Dichte
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)