Wichtige Dokumente
370487
2,4,8,10-Tetra-tert.-butyl-6-fluor-12-methyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin
technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H44FO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
201-203 °C (lit.)
SMILES String
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Anwendung
Antioxidant
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)