Wichtige Dokumente
370215
Methyl-3,5-dimethylbenzoat
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
239-240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10(11)12-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?