Wichtige Dokumente
369780
Diethoxyphosphinylisocyanat
96%
Synonym(e):
Diethyl-phosphorisocyanatidat
About This Item
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)N=C=O
InChI
1S/C5H10NO4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BSCBJDQIQBYMBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)