Merck
369446
Sigma-Aldrich
1,5-Diisocyanato-2-methylpentan
98%
Synonym(e):
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
About This Item
Lineare Formel:
OCN(CH2)3CH(CH3)CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
InChIKey
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)