368954
3-Hydroxyisochinolin
99%
Synonym(e):
3-Isochinolinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10-9/h1-6H,(H,10,11)
InChIKey
GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable