Merck
368555
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-3-butenylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2CH2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
85-86 °C/8.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)OCCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2H,1,3-4H2
InChIKey
KLDLHTWQLPMOGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)