Wichtige Dokumente
367532
5-Chlor-1-methyl-4-nitroimidazol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
InChIKey
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)