Merck
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propandiol
99%
Synonym(e):
2-O-Benzylglycerol, Glycerin-2-benzylether
Größe auswählen
1 G
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 175.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
1953926
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChIKey
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)