Wichtige Dokumente
367362
(1-Aminobutyl)-phosphonsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
98%
SMILES String
CCCC(N)P(O)(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)