Merck
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-formamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
InChIKey
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable