367044
(3S)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
98%
Synonym(e):
L-Lactid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −285°, c = 1 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable