Merck
366684
Sigma-Aldrich
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
Beilstein:
2213375
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
InChIKey
LNGAGQAGYITKCW-ZKCHVHJHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate is an unsaturated ester. Sterically favored conformations of the dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate molecule has been reported.[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
RIS Models and Unperturbed Chain Properties of Polyesters Containing 1, 3-Cyclobutylene and 1, 4-Cyclohexylene Linkages.
Sulatha MS and Natarajan U.
Macromolecular Theory and Simulations, 12(1), 61-71 (2003)