Wichtige Dokumente
366390
4-Propoxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
p -Propoxybenzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?