Wichtige Dokumente
365696
4-Methoxy-phenylacetylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- substituted spiro[4.5]decane
- 1-(4′-hydroxybenzyl)-6, 7-dihydroxy-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline (higenamine), a cardiotonic principle of aconite root
- 2,5-naphthyridine
- (R)-(+)-nor-roefractine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?