Merck
365165
Sigma-Aldrich
Natrium-L-lactat
99%
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L-(+)-Milchsäure Natriumsalz, Sarkolaktische Säure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.06
Beilstein:
4567087
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been