Wichtige Dokumente
364541
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanon
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?