362840
Labclear™ Gasfilter-Nachfüllpackung
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
Allgemeine Beschreibung
Contains enough Drierite™/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)