Wichtige Dokumente
361356
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III)-chlorid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChIKey
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)