Merck
361259
Sigma-Aldrich
Silbercitrat Hydrat
Synonym(e):
Citronensäure Trisilbersalz Hydrat
Größe auswählen
10 G
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 164.00
About This Item
Lineare Formel:
AgO2CCH2C(OH)(CO2Ag)CH2CO2Ag·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.70 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Konzentration
55-65% Ag (by KSCN, titration)
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.