Merck
360902
Sigma-Aldrich
Ethyltrimethylsilylmalonat
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.30
Beilstein:
3082383
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)