Wichtige Dokumente
359793
Z-Lys-OH
98%
Synonym(e):
Nα-(Carbobenzyloxy)-L-lysin, Nα-Cbz-L-lysin, Nα-Z-L-Lysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −13±2°, c = 2 in 0.2 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
226-231 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-9-5-4-8-12(13(17)18)16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChIKey
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?