Merck
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzol
≥97%
Synonym(e):
Neopentylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.24
Beilstein:
2037544
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChIKey
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)