Wichtige Dokumente
359017
cis,cis-1,3,5-Cyclohexantriol Dihydrat
98%
Synonym(e):
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexan, cis-Phloroglucit
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
Beilstein:
2203732
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
InChIKey
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?