Wichtige Dokumente
357243
Tantal
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Ta
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.05 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Menge
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.