349763
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
99%
Synonym(e):
3-Methoxy-hydrozimtsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable