Wichtige Dokumente
348112
Triethylvinylsilan
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHSi(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
Dichte
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
InChIKey
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?